T5443
Tyrphostin AG 825
≥92.5%
Synonym(e):
5-[(Benzothiazol-2-yl)thiomethyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin C15
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥92.5%
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(cc(CSc2nc3ccccc3s2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
InChIKey
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology