Merck
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-Fluorphenyl)-1H-Pyrazol
97%
Synonym(e):
4-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8FN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C
SMILES String
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChIKey
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable