Merck
680109
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
95%
Synonym(e):
5-Methyl-2-Furan-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.476
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
InChIKey
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)