Wichtige Dokumente
680095
1-Boc-4-Aminopiperidin-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
4-Amino-1-(tert.-butoxycarbonyl)-piperidin-4-carbonsäure, 4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
289-294 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
- SIRT2 inhibitors
- Melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
- Bradykinin hB2 receptor antagonists
- Neurokinin-1 receptor ligands
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)