Merck
679860
Sigma-Aldrich
tert-Butan-1-13C, d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2-13C, d9-alkohol
Größe auswählen
1 G
CHF 4’280.00
2 G
CHF 7’230.00
CHF 4’280.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 4’280.00
2 G
CHF 7’230.00
About This Item
Lineare Formel:
13C(CD3)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 4’280.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
bp
83 °C
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
52.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)