Merck
679690
Sigma-Aldrich
4-Cyano-3-Fluorbenzoesäure
Größe auswählen
1 G
CHF 54.10
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 54.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES String
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)