Wichtige Dokumente
679585
2,2,2-Trichloracetimidsäure-4-methoxybenzylester
Synonym(e):
4-Methoxybenzyl-2,2,2-Trichloracetimidat
Empfohlene Produkte
Verunreinigungen
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
Dichte
1.361 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChIKey
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.