Merck
679542
Sigma-Aldrich
Benzothiophen-2-Methanol
97%
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl)-benzo[b]thiophen; Benzo[b]thiophen-2-yl-methanol, Benzo[b]thiophen-2-yl-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-103 °C
SMILES String
OCc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5,10H,6H2
InChIKey
SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile