Merck
678880
Sigma-Aldrich
5-Fluor-3-Jodtoluol
97%
Synonym(e):
3-Fluor-5-methyliodbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6FI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.577
Dichte
1.773 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)