Merck
678090
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
Molekulargewicht:
272.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
Schüttdichte
0.856 g/mL(lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
InChIKey
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)