Merck
1.46628
Millipore
Steriles Isopropylmyristat (IPM)
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
Synonym(e):
Isopropylmyristat, Isopropylmyristat, Tetradecansäure-Isopropylester, Myristinsäure-Isopropylester, steriles IPM, Myristinsäureisopropylester, Tetradecansäureisopropylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106214
EG-Index-Nummer:
203-751-4
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
Flaschenkapazität
500 mL
Flaschenvolumen
360 mL , filling volume
bp
140 °C/3 hPa
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Löslichkeit
<0.05 mg/L
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for
SMILES String
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChIKey
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isopropylmyristat (IPM) ist ein Fettsäureester, der als Lösemittel für Wasser-in-Öl-Emulsionen, Öle und Salben auf Fettbasis verwendet wird. Für Sterilitätstests ist die Membranfiltration die bevorzugte Arzneibuchmethode. Viskose Produkte wie Cremes und Salben sind schwierig zu filtern und werden daher üblicherweise in einem sterilen Lösemittel wie IPM verdünnt, um die Filtrierbarkeit dieser Proben zu verbessern.
Anwendung
Isopropylmyristat wird zur Verdünnung von Ölen und öligen Lösungen, Salben und Cremes verwendet, um die Membranfiltration zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Herstellung von IPM für mikrobiologische Tests stellt für jedes QS-Labor eine Hürde dar. Die Sterilität wird üblicherweise durch ein langes und schwieriges Filtrationsverfahren erreicht. Unser steriles IPM wird durch Gamma-Bestrahlung sterilisiert und ist dadurch als Waschbouillon oder Kulturmedium gebrauchsfertig.
  • Das sterile IPM ist für Sterilitätstests in Kombination mit unserem Steritest® NEO „Grüne Basis“-Gerät konzipiert (TZHVSL210).
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.