Merck
677884
Sigma-Aldrich
5-Methoxypyridin-3-carbonsäure-methylester
90%
Synonym(e):
Methyl 5-methoxy-3-pyridincarboxylat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC5H3NCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-59 °C
SMILES String
COC(=O)c1cncc(OC)c1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-3-6(4-9-5-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JIRJAOSTLIQOCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)