Wichtige Dokumente
676179
Di-tert-Butylneopentylphosphonium-Tetrafluorborat
95%
Synonym(e):
Di-tert.-butyl-neopentyl-phosphor-tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
258-262 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.BF4/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3,4)5/h10H2,1-9H3;/q;-1/p+1
InChIKey
UWNPUGYQGIWNRI-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
- Cocatalyst for palladium-catalyzed Kumada couplings
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?