Merck
675857
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Fluorphenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChIKey
JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)