Merck
674664
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin-methyl-d3-ester -hydrochlorid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
Molekulargewicht:
218.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
157 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
InChIKey
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)