Merck
674117
Sigma-Aldrich
D-β-Hydroxybuttersäure-2,4-13C2 Natriumsalz
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C2H7O3Na
Molekulargewicht:
128.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
149-155 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)