Merck
673137
Sigma-Aldrich
Naphthalin-2-Carbonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H
InChIKey
AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)