Merck
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
Größe auswählen
100 ML
CHF 472.00
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 472.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11BrMgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 472.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)