Merck
672718
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyrrolidin
97%
Synonym(e):
N-Ethylpyrrolidin
Größe auswählen
5 ML
CHF 80.50
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 80.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
Beilstein:
102485
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96.5-103.5% (NT)
97%
SMILES String
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1