Merck
672378
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4,6-bis-[3-(perfluorhexyl)-propyloxy]-1,3,5-triazin
98% (H-NMR)
Synonym(e):
2-Chlor-4,6-bis-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluornonyloxy)-1,3,5-triazin, F26 CDMT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H12ClF26N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
867.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98% (H-NMR)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCOc1nc(Cl)nc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C21H12ClF26N3O2/c22-7-49-8(52-5-1-3-10(23,24)12(27,28)14(31,32)16(35,36)18(39,40)20(43,44)45)51-9(50-7)53-6-2-4-11(25,26)13(29,30)15(33,34)17(37,38)19(41,42)21(46,47)48/h1-6H2
InChIKey
CBCNBGCPSUHKHN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)