Merck
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)-propionsäure, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChIKey
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)