Merck
633259
Sigma-Aldrich
N-Acetoxy-d3-succinimid
98 atom % D
Synonym(e):
Essigsäure-d, 2-5-dioxopyrrolidin-1-yl-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D3H4NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
InChIKey
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guijin Zhai et al.
Talanta, 125, 411-417 (2014-05-21)
Mass spectrometric quantification of phosphopeptides is a challenge due to the ion suppression effect of highly abundant non-phosphorylated peptides in complex samples such as serum. Several strategies for relative quantification of serum phosphopeptides based on MS have been developed, but
Yu Lin et al.
Journal of inorganic biochemistry, 146, 44-51 (2015-03-15)
Electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) has been widely used to identify binding sites of metal complexes to proteins. However, the MS quantification of the metal-protein coordination remains a challenge. We have recently demonstrated by ESI-MS analysis that organometallic ruthenium complexes