Merck
67024
Sigma-Aldrich
(R)-3-Methyl-glutarsäure-1-methylester
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-3-Methyl-glutarsäure-monomethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1723141
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.438
Dichte
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral building block
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)