Wichtige Dokumente
670103
2-(1,1-Dimethylpropyl)-6-(diphenylphosphino)-pyridin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-tert-Amyl-6-(diphenylphosphino)-pyridin, ALPYPHOS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(C)c1cccc(n1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24NP/c1-4-22(2,3)20-16-11-17-21(23-20)24(18-12-7-5-8-13-18)19-14-9-6-10-15-19/h5-17H,4H2,1-3H3
InChIKey
ZEQMNGUCEYRQRF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Regioselective synthesis of oligo-1,4-diols
- Anti-Markovnikov hydration
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)