Merck
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylessigsäure
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Boc-2-piperidinessigsäure, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)