Merck
669385
Sigma-Aldrich
2-Fluorphenylmethylsulfon
97%
Synonym(e):
1-Fluor-2-(methylsulfonyl)-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfone
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChIKey
DRQGZMZPKOYPKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)