Merck
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
Synonym(e):
1,3-Diphenylpropargylalkohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.618
Dichte
1.099 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChIKey
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup