Merck
668303
Sigma-Aldrich
4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyd
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-13-8-12/h1-9H
InChIKey
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)