Merck
667080
Sigma-Aldrich
5a(S),10b(R)-5a,10b-Dihydro-2-(pentafluorphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]-triazolo[4,3-d][1,4]-oxazinium-tetrafluoroborat
97%
Synonym(e):
2-Pentafluorphenyl-6.10b-dihydro-4H,5aH-5-oxo-3,10c-diaza-2-azonia cyclopenta[c]-fluoren-tetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11BF9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m0./s1
InChIKey
CPCMDOOTVHDRTM-OUYNRQGDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable