Merck
666998
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
97%
Synonym(e):
α-[(Trimethylsilyl)-ethinyl]-benzolmethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5193
Dichte
0.9610 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)10-9-12(13)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,1-3H3
InChIKey
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)