Merck
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Octanol
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 130.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.426
bp
174-176 °C
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChIKey
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)