Merck
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxypyrimidin-5-boronsäure
90%
Synonym(e):
2,4-Dimethoxy-5-Pyrimidinylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
90%
Form
solid
Verunreinigungen
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
InChIKey
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)