Merck
666432
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophen-2-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure-methylester
Größe auswählen
10 G
CHF 100.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 100.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
InChIKey
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)