Merck
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl-4-Propylbenzoat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid crystal
Brechungsindex
n20/D 1.543
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter