Merck
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis-(trifluormethyl)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F6N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
bp
82 °C/18 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
InChIKey
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
153.0 °F
Flammpunkt (°C)
67.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)