Merck
664162
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenoxy)benzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-4-7-13(9-12)17-14-8-3-2-5-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChIKey
AOGRYADLPWDYSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)