Merck
663735
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridin-3-methanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
SMILES String
COc1ccc(CO)c(OC)n1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-11-7-4-3-6(5-10)8(9-7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3
InChIKey
XACFTRAAEZWJMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)