Merck
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzol-1,4-Diamin
Synonym(e):
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzoldiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H28N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
InChIKey
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
Artikel
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study