Wichtige Dokumente
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Synonym(e):
DPPD
Größe auswählen
250 G
CHF 103.00
10 KG
CHF 1’420.00
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 103.00
10 KG
CHF 1’420.00
About This Item
Lineare Formel:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
200-806-4
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220-225 °C/1.33 hPa
mp (Schmelzpunkt)
135 °C
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
560 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(c2ccc(cc2)Nc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
InChIKey
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable