Wichtige Dokumente
663166
5-Benzoylpentansäure
97%
Synonym(e):
5-Benzoylpentansäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO(CH2)4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C
SMILES String
OC(=O)CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c13-11(8-4-5-9-12(14)15)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChIKey
AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?