Wichtige Dokumente
663069
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-Imidazolidinon -monohydrochlorid
97%
Synonym(e):
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinon -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
InChIKey
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.