Merck
662577
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-trifluormethylbenzo-6-d1-nitril-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC7DH2F415N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-45 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
InChIKey
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)