Merck
661104
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-(trifluormethyl)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Regioselective C-4 deprotonation with LDA and trapping with carbon dioxide leads to the corresponding C-4 acid.[1]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 1619-1619 (2004)