Merck
660639
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorpyridin-4-Carboxylsäure
90%
Synonym(e):
2,3,6-Trifluorisonikotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
115-121 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2(6(11)12)4(8)5(9)10-3/h1H,(H,11,12)
InChIKey
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)