Merck
659754
Sigma-Aldrich
Kalium-3,4-(Methylendioxy)phenyltrifluoroborat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BF3KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
236-242 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
InChIKey
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)