Merck
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-Butenyl-Boronsäurepinakolester
96%
Synonym(e):
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 3,3-Dimethylallylboronsäure-pinakolester
Größe auswählen
1 G
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 389.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
InChIKey
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F
Flammpunkt (°C)
76.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)