Merck
659460
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H4OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-183 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-10(3-5-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
COMKNVCMWUGEPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)