Merck
659231
Sigma-Aldrich
1,4-Dibrom-2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)benzol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14Br2Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCOc1cc(Br)c(OCCCS([O-])(=O)=O)cc1Br
InChI
1S/C12H16Br2O8S2.2Na/c13-9-8-12(22-4-2-6-24(18,19)20)10(14)7-11(9)21-3-1-5-23(15,16)17;;/h7-8H,1-6H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
OYKKFAKXMJIFNF-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
A monomer for synthesizing water-soluble light emitting polymers
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable