Merck
658766
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropoxybenzol
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 241.00
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 241.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.495
bp
89.5-95 °C/3 mmHg
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChIKey
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)