Merck
658588
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-3-Methylindol
97%
Synonym(e):
4,6-Dimethoxy-3-methyl-1H-indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C
SMILES String
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
InChIKey
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Acid-catalyzed reactions with ketones
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]indoles
  • Synthesis of indolo[2,3-c]quinolines
  • Nitration and oxidative dimerization reactions with nitric acid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)